Learn More
Carbonato de plomo(II) básico, puro, SLR, precipitado, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 GR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 400°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 775.59g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Densidad | Vapor Density: 9.21 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead(II) carbonate, basic
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.