Learn More
Carbonato de plomo(II), polvo blanco, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11316797 25 g 25 g
11306797 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11316797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010721.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-63-0
Fórmula molecular CO3Pb
Peso molecular (g/mol) 267.20
Número MDL MFCD00064631
Clave InChI MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) carbonate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Nombre IUPAC plomo(2+);carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.2
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead (II) carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carbonic acid, lead(2+) salt