Learn More
Cloruro de plomo(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
18.99€ - 114.57€
CAS | 7758-95-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl2Pb |
Peso molecular (g/mol) | 278.10 |
Número MDL | MFCD00011157 |
Clave InChI | HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry |
PubChem CID | 24459 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10063363
|
Thermo Scientific Acros
193310500 |
50 g | Frasco de plástico |
18.99€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10209453
|
Thermo Scientific Acros
193312500 |
250 g | Frasco de plástico |
43.62€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10752305
|
Thermo Scientific Acros
193310010 |
1 kg | Frasco de plástico |
114.57€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7758-95-4 | |
278.10 | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
24459 |
Cl2Pb | |
MFCD00011157 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Especificaciones
950.0°C | |
501.0°C | |
Blanco | |
98.5% min. (Complexometry) | |
PbCl2 | |
15, 5459 | |
Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] | |
278.10 | |
278.11 |
Lead(II) chloride | |
7758-95-4 | |
Polvo cristalino | |
Cl2Pb | |
MFCD00011157 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
dicloroplomo | |
24459 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Puede dañar al feto.
Susceptible
Declaración de GHS P
Usar equipo de protección individual según sea necesario.
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-845-5
- Lead(II) chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.