Learn More
Yoduro de plomo(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead(II) iodide |
Punto de fusión | 402°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | De amarillo a naranja |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Argentometry) |
Fórmula lineal | PbI2 |
Índice Merck | 15, 5466 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 461 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead(II) iodide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.