Learn More
Óxido de plomo(II,IV), rojo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
5 Kg
500 g
Código de producto. 10626052
Marca: Thermo Scientific Acros 221111000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-41-6
Fórmula molecular O4Pb3
Peso molecular (g/mol) 685.57
Número MDL MFCD00078491
Clave InChI XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
Nombre IUPAC 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplobaspiro[3.3]heptano
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II, IV) oxide, red
Punto de fusión 500.0°C
Nombre de nota 98%
Color Naranja
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (PB3O4)
Fórmula lineal 2PbO·PbO2
Índice Merck 15,548
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.57
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II,IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lead oxide