Learn More
Plomo(II) niobio(V) 2-etilhexanoato decaóxido, 99 % (base de metales), 10% p/v en etanol, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Cantidad | 25 mL |
| Número UN | UN1170 |
| Sensibilidad | Moisture Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1130.04 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Líquida |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide 10% w/v in ethanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide