Learn More
Nitrato de plomo(II), +99 %, técnico, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 470°C |
CAS | 10099-74-8 |
Color | Blanco |
pH | 3 to 4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | N2O6Pb |
Número MDL | MFCD00011153 |
Sinónimo | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
Clave InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |