Learn More
Óxido de plomo (II), polvo amarillo, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11306638
Óxido de plomo (II), polvo amarillo, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306638
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Código de producto. 11306638
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012220.36
Solicitar formato a granel o personalizado
It is employed mostly in lead-based industrial glass and industrial ceramics, including computer components. Lead monoxide is used as an intermediate/precursor in the manufacture of several products, for example water proof cements, lubricants, lubricating oils, inorganic pigments, lead soaps, petroleum refining, rubber, cathode ray tube glass, and polyvinyl chloride (PVC). It is useful for lead acid batteries as cathode and anode. Lead monoxide scores significant applications in oil, gas and chemical manufactures. It is an efficient catalyst for condensation reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellowMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14827
Nombre IUPAC oxoplomo
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886°C
Color Amarillo
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Información de solubilidad Soluble in concentrated alkali,hydrochloric acid,and ammonium chloride. Insoluble in water,dilute alkali and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Olor Odorless
Densidad 9.53 g/cm3 at 20°C
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ15K007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number012220.36,012220.A3
Número de loteZ16I021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2023 Catalog Number012220.36,012220.A3
Número de loteP31I032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2022 Catalog Number012220.36,012220.A3
Número de lote10237823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012220.36,012220.A3
Número de loteP28I069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012220.36,012220.A3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Monóxido de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de plomo (II), polvo amarillo, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >