Learn More
Selenuro de plomo(II), 3-6 mm masa gris fundida, > 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442067
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 15442067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044916.14
CAS: 12069-00-0 | PbSe | 286.20 g/mol
Lead(II) selenide is used in the production of infrared detectors for thermal imaging. It is also used as quantum dots in nanocrystal solar cell. It is an important material and finds applications in photographic plates, and photo resistors and optoelectronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 12069-00-0
Fórmula molecular PbSe
Peso molecular (g/mol) 286.20
Número MDL MFCD00016273
Clave InChI GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
PubChem CID 61550
Nombre IUPAC selenuro;plomo
SMILES [Se]=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) selenide
Color Gris
Forma física 3 a 6 mm de masa gris fundida
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.999% (Metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) selenide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .