Learn More
Óxido de titanio y plomo(II), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Descripción
Lead(II) titanium oxide is widely used in ceramic capacitor, ceramic filters, PTC thermal resistor, pressure sensitive resistor and the performance of transducer field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead(II) titanium oxide |
Color | Amarillo |
Forma física | Polvo de malla -325 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3288 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.09 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Olor | Odorless |
Densidad | 7.520 g/mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead(II) titanium oxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .