Learn More
Óxido de molibdeno y plomo, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead molybdenum oxide |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | PbMoO4 |
Número UN | UN3077 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.13 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Densidad | 6.7 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead molybdenum oxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .