Learn More
Nitrato de plomo, 0,1 M, grado EP, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
1 LT
Descripción
El nitrato de plomo es una sal de plomo(II) soluble en agua. Es un compuesto tóxico que funciona como agente oxidante y se utiliza en la fabricación de otros compuestos de plomo. Se disocia en sus iones constituyentes, Pb2+ (aq) y NO3−. Esta solución se prepara disolviendo 33 g de nitrato de plomo en un 1 l de agua.
- Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.2.2)
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) nitrate |
| CAS | 10099-74-8, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Fórmula molecular | N2O6Pb |
| Número MDL | MFCD00011153 |
| Sinónimo | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Clave InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 0.1M LEAD NITRATE
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH201-Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: lead dinitrate