Learn More
Plomo en polvo, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead |
| Color | Negro a gris |
| Aspecto | Gray to black powder |
| Densidad | 11.34g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 100 g |
| Tamaño de malla | -200 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% (Metals basis) |
| Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead powder
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .