Learn More
Varilla de plomo, 10 mm de diámetro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387307
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC lead
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead rod
Color Gris
Nombre de nota 10mm (0.39 in.) dia., May be in multiple pieces
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Peso ≈5.6cm/50g
Formulario Varilla, ≈5,6cm/50 g, puede estar en múltiples piezas