Learn More
Patrón de plomo en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11440309
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Pb5000μ g/g
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Oil Standard
CAS 7439-92-1
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Cantidad 50 g
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Fórmula molecular Pb
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb]
Nombre IUPAC plomo
Peso molecular (g/mol) 207.20
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Grado Petróleo/plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.N.º
Aceite base 75 5000 μg/g ORG-PB8-4Z
Disolvente o matriz Base Oil 75
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5000 ug/g Lead in Base Oil 75
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: mineral oil, lead oxide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.