Learn More
Solución estándar de plomo, para AAS, 1mg/ml de Pb en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 196070025
171.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
Especificaciones
Lead standard solution | |
Frasco de plástico | |
2.5 L | |
1.02 | |
Polvo o cristales | |
997 to 1003 μg/mL of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C) | |
15, 5469 | |
101.0°C | |
Solubilidad en agua: miscible. | |
plomo(2+);dinitrato | |
24924 | |
331.21 |
1 mg/ml Pb in 2% HNO3 | |
10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0200g/mL | |
N2O6Pb | |
MFCD00011153 | |
Marrón a rojo o verde | |
-3.0°C | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
AAS |
Seguridad y manipulación
- Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463157 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 196075000,196071000,196070025 |
A0461200 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | 196075000,196071000,196070025 |
A0460489 | Certificado de análisis | 26/02/2024 | 196075000,196071000,196070025 |
A0459793 | Certificado de análisis | 06/02/2024 | 196075000,196071000,196070025 |
A0456280 | Certificado de análisis | 20/11/2023 | 196075000,196071000,196070025 |