Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración de láminas, clase F1
Código de producto. 15545109 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
:
De 1 mg a 500 mg
Código de producto. 15545109
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración de láminas de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas para su uso en la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
  • Pesa de calibración de clase F1.
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Clasificación F1
Peso (métrico) 1 a 500 mg
Masa De 1 mg a 500 mg