Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca estrecha a prueba de fugas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
< 59,1/ml
< 118,3/ml
< 236,5/ml
473 ml
946 ml
Acabado del cuello:
20-410
24-410
28-410
38-430
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Descripción
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
- HDPE translúcido
- Cuello estrecho
- El borde antigoteo garantiza una dispensación limpia y segura
- Tapones roscados sin revestimiento acoplados
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 30 ml (1 oz) |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Acabado del cuello | 20-410 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 20-410 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |