Learn More
Lecitina, 90 %, soja, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424229
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Lecithin is used as a dietary supplement, food ingredient, and food additive. It is also used as a liquid carrier for plastics additives, dyes or pigments. Its primary functions are as an emulsifier, antioxidant, and release agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La lecitina se usa como suplemento dietético, ingrediente alimenticio y aditivo alimentario. También se utiliza como portador de líquidos para aditivos plásticos, colorantes o pigmentos. Sus funciones principales son como emulsionante, antioxidante y agente liberador.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, parcialmente soluble en acetona y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: – 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-43-5
Fórmula molecular C42H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 758.075
Número MDL MFCD00147406
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lecithin
Nombre de nota soybean
Color Marrón a Amarillo
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 5209585
Índice Merck 14,5428
Información de solubilidad Partly soluble in water,partly soluble in acetone,DMSO.
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN21L034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2025 Catalog NumberJ61675.22,J61675.30,J61675.18
Número de loteZ18K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog NumberJ61675.22,J61675.30,J61675.18
Número de loteW17K058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog NumberJ61675.22,J61675.30,J61675.18
Número de loteU20K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2024 Catalog NumberJ61675.22,J61675.30,J61675.18
Número de loteS19K028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/06/2024 Catalog NumberJ61675.22,J61675.30,J61675.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lecitina, 90 %, soja, Thermo Scientific Chemicals >