Learn More
Syngene™ Transiluminador con luz azul LED
Transiluminador con luz azul LED de Syngene™ para visualizar colorantes de seguridad con una longitud de onda mayor.
Marca: Syngene™ GX-ULTRA-BRIGHT-LED
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 470 nm de longitud de onda
- Iluminación LED Epi azul uniforme
- Alta sensibilidad con relación señal/ruido mejorada
- Imágenes de una gama de fluoróforos: EtBr, SYBR Safe, GelGreen, SYBR Gold, SYBR Green, SYPRO Ruby, SYPRO Orange y GelRed Safe
- El LED es seguro para la piel y los ojos y no daña el ADN
Especificaciones
0,65 A | |
LED azul | |
Blue/White Light Transilluminator | |
330x210x90mm | |
24 V |
Fijo | |
470 nm | |
Sistemas Gbox o de sobremesa | |
24 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Título del producto
Syngene™ Transiluminador con luz azul LED > Para su uso con sistemas de sobremesa o G:BOX
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido