Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12846543
  • 841.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Iluminación de campo oscuro profesional; Øi = 66 mm, distancia de trabajo de 5 - 15 mm; iluminación extremadamente homogénea y sin sombras en una robusta carcasa de metal y con un disipador de calor bien diseñado para permitir un brillo máximo de 130 kLux y una larga vida útil de al menos 50 000 horas;  la luz anular de campo oscuro VisiLED S40-10 D ofrece la posibilidad de una iluminación de campo oscuro realmente incidente. Además, se puede combinar con todas las luces anulares de campo claro mediante el kit de adaptadores de campo claro-campo oscuro. Para su uso con controladores VisiLED
  • Diseño ergonómico fino
  • Segmentable
  • Temperatura LED controlada activamente
Especificaciones
Especificaciones
Luz anular LED
Intensive Darkfield S 40-10 D
Ø exterior = 118 mm, Ø interior 66 mm
Entre 5 y 15 mm
Controlador VisiLED MC750, MC1100 o MC1500
14 mm
5 to 15 mm
Iluminación LED
4.6 in.
66 mm
Iluminación para estereomicroscopía
0,6 in
130 klx (WD 10 mm)
Videos
  • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:02
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:02
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (EN)
  • Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (ES)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (ES)
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series > VisiLED Ring Light; Type: Darkfield LED Ring Light; Lux: 130 klx (WD 10 mm)