Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps
User-definable flowrates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Marca: KD Scientific 788200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contiene una o dos jeringas de 0,5 μl a 140 ml
- 6400 micropasos por revolución de tornillos de plomo
- Pantalla táctil en color de alta resolución
- Reloj de tiempo real
- Facilidad de uso incomparable
- Función de ”bloqueo“ del panel táctil
- Luz LED en el panel frontal
- Carcasa metálica completa
- Tabla de jeringas integrada
- Fuerza lineal de hasta 75 lb
- Técnicas avanzadas de micropasos
- Interfaz bidireccional RS-485 integrada
- puerto USB
- Interfaz de E/S y TTL
- Modo de funcionamiento continuo
- Presa para derrames
Certifications
CE marked, UL listed, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS
Especificaciones
100/240 V | |
De 0,5 μl a 140 ml | |
RS232 - conector D-sub de 9 pines, RS485 - IEEE-1394 de 6 posiciones, USB - Tipo B, E/S y TTL - conector D-sub de 15 pines | |
34 kg | |
Acero | |
De -10 °C a +70 °C | |
10,45 lb | |
3,5 x 10 x 11 pulg (8,89 x 25,4 x 27,94 cm) | |
TFT | |
2 | |
11 pulg | |
3,5 in | |
10 pulg | |
40°C |
De 5 a 220,97 ml/min | |
CE, UL, CSA, WEE, esquema CB, EU RoHS | |
Microprocesador con micropasos de 0,062 | |
75 lb | |
±0,05% | |
Bomba de jeringa Legato 200 | |
5 kg | |
100/240 V 50/60 Hz | |
± 0,35% | |
50/60 Hz | |
28 cm | |
9 cm | |
25,4 cm | |
4°C |