Descripción
- Perfecta para cultivos lácteos
- Calibrada según las normas de la Asociación de Salud Pública Americana (American Public Health Association, APHA) y fabricada en cable de platino B&S con un 5 % de rodio
- Soporte aislado de asa y aguja disponible por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen | 10 μl |
| Diameter (Metric) Inside | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Material | Filamento de platino B&S calibre 19 |
| Para utilizar con (equipo) | Transferencia de cultivos bacterianos |
| Grosor | 19 |
| Calibrado | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de cultivos bacterianos |