Learn More
Fisherbrand™ Paños de limpieza de lentes de grado 913
Código de producto. 11730565 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Cantidad:
100 láminas
25 láminas
50 láminas
500 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 11730565
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la limpieza de lentes ópticas.
  • Papel muy fino
  • Fabricado con fibras 100 % de manila
  • No esponjoso
  • Peso: 12g/m2
Aplicación
  • Limpieza de diversas lentes ópticas
  • Limpieza de filamentos de fibra óptica
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de limpieza de lentes
Dimensiones (L x An) 170 x 135 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de diversas lentes ópticas (objetivos, binoculares de microscopios, lupas, gafas, etc.), limpieza de filamentos de fibra óptica
Material Fibras de manila
Cantidad 500 láminas
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.