Learn More
Fisherbrand™ Paños de limpieza de lentes de grado 913
Código de producto. 11774566 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Cantidad:
100 láminas
25 láminas
50 láminas
500 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
11774566 100 x 80 mm 25 láminas paquete de 25
15555669 100 x 80 mm 50 láminas paquete de 50
11784566 135 x 95 mm 25 láminas paquete de 25
11769925 150 x 100 mm 100 láminas paquete de 100
11779925 300 x 200 mm 100 láminas paquete de 100
11730565 170 x 135 mm 500 láminas paquete de 500
11740565 190 x 135 mm 500 láminas paquete de 500
11750565 540 x 380 mm 500 láminas paquete de 500
11517362 135 x 95 mm 50 láminas paquete de 50
9 options
Código de producto. 11774566
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la limpieza de lentes ópticas.
  • Papel muy fino
  • Fabricado con fibras 100 % de manila
  • No esponjoso
  • Peso: 12g/m2
Aplicación
  • Limpieza de diversas lentes ópticas
  • Limpieza de filamentos de fibra óptica
Especificaciones
Tipo de producto Pañuelo de limpieza de lentes
Dimensiones (L x An) 100 x 80 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de diversas lentes ópticas (objetivos, binoculares de microscopios, lupas, gafas, etc.), limpieza de filamentos de fibra óptica
Material Manila
Cantidad 25 láminas