Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT
La optimización de las condiciones de entrega es un paso crítico en cualquier experimento que utilice el sistema CRISPR/Cas9.
396.00€ - 1726.00€
Especificaciones
Tipo de control | Control positivo |
---|---|
Tipo de entrega | Lentiviral |
Promotor | U6 |
Transfection Technique | Transducción lentiviral |
Especie | Humano |
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960353
|
Invitrogen™
A32056 |
100 μl |
396.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900383
|
Invitrogen™
A32829 |
1 ml |
1726.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La optimización de las condiciones de administración es un paso crítico en cualquier experimento que utilice el sistema CRISPR/Cas9.El ARNg de lentivirus de control positivo de CRISPR contra HPRT Invitrogen™ LentiArray™ es un ARNg de alta eficacia validado en múltiples líneas de células humanas que ha logrado eficacias de edición superiores al 80 %.Se puede utilizar para determinar rápidamente las condiciones de administración ideales con el fin de lograr la máxima eficacia de edición en el modelo celular de elección.
El ARNg frente a HPRT de lentivirus de control positivo Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR es un ARNg altamente eficaz validado en múltiples líneas celulares humanas que ha logrado una eficacia de edición superior al 80 %. Se puede utilizar para determinar rápidamente las condiciones de entrega ideales con el fin de lograr la máxima eficacia de edición en su modelo celular de elección.
Especificaciones
Control positivo | |
U6 | |
Humano | |
LentiArray™ |
Lentiviral | |
Transducción lentiviral | |
Inactivación del gen CRISPR | |
Hielo seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.