Learn More
Emma Safety Footwear Leo All-Round Safety D-Fit Shoes
Designed for people with slightly broader-than-normal feet.
110.00€ - 131.00€
Especificaciones
Material de revestimiento | Revestimiento de plata desinfectada Hydro-Tec |
---|---|
Características exclusivas | Plantilla antiestática no tejida |
Material de la suela | Suela GripForce™ Easy Twist |
Tipo de producto | Zapatos de seguridad total |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10012104
|
Emma Safety Footwear
MM70054844 |
44 |
131.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10464907
|
Emma Safety Footwear
MM70054847 |
47 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10431714
|
Emma Safety Footwear
MM70054842 |
42 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10215404
|
Emma Safety Footwear
MM70054841 |
41 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10738675
|
Emma Safety Footwear
MM70054843 |
43 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10379597
|
Emma Safety Footwear
MM70054840 |
40 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10286264
|
Emma Safety Footwear
MM70054845 |
45 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10022104
|
Emma Safety Footwear
MM70054846 |
46 |
110.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Full grain leather uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
- Strobel-stitched upper construction
Especificaciones
Revestimiento de plata desinfectada Hydro-Tec | |
Plantilla antiestática no tejida | |
Suela GripForce™ Easy Twist | |
Zapatos de seguridad total |