Learn More
Lesinurad, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lesinurad |
| Forma física | Solid |
| CAS | 878672-00-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H14BrN3O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinónimo | RDEA594 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (247.35 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.