Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violeta leuco, 99 %, puro
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | Leuco Crystal Violet |
Punto de fusión | 175.0°C to 180.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | CH[C6H4N(CH3)2]3 |
Beilstein | 13, 315 |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.53 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | Pure |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Product Identifier
- Leuco Crystal Violet
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.