Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leupeptina, 90 %, sintético
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Leupeptin |
Color | Blanco |
Tipo de producto | Leupeptina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 475,6 |
Solubilidad | Solubilidad en agua: soluble en agua |
Formulario | Polvo |
Cantidad | 5 mg |
Porcentaje de pureza | 90% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Leupeptin
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.