Learn More
Leupeptin, MP Biomedicals™
Inhibits trypsin-like proteases and some cysteine proteases. MP Biomedicals' Leupeptin is a modified tripeptide reversible protease inhibitor. Little to no inhibition is seen against pepsin, cathepsins A and D, and alpha-chymotrypsin.
101.55€ - 906.30€
Especificaciones
CAS | 103476-89-7 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store at −20°C, desiccate, protect from light. |
Formato | White Powder |
Peso molecular | 427.57 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11438191
|
MP Biomedicals
0215155305 |
5mg |
101.55€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11448191
|
MP Biomedicals
0215155325 |
25mg |
443.08€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11458191
|
MP Biomedicals
0215155380 |
100mg |
906.30€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
When adjusted for molarity, all three salt forms are equally effective; however, the hydrochloride salt is usually less invasive in biological settings.
Inhibits trypsin-like proteases and some cysteine proteases including: endoproteinase Lys-C, kallikrein, papain, thrombin, cathepsin B, cathepsins H and L, trypsin, calpain, trypsin8 and plasmin.
Especificaciones
103476-89-7 | |
Store at −20°C, desiccate, protect from light. | |
White Powder | |
427.57 |