Learn More
Ácido levulínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
250 g
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607943 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10031110 100 g Frasco de vidrio 100 g
10235080 250 g Frasco de vidrio 250 g
10225080 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
4 options
Código de producto. 10607943
Marca: Thermo Scientific Acros 125140050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-76-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00002796
Clave InChI JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
Nombre IUPAC ácido 4-oxopentanoico
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levulinic acid
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 245.0°C to 246.0°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3COCH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4396 to 1.4426
Cantidad 5 kg
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Índice Merck 15, 5526
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Levulinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.