Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante con escudo LH-4000W, 8 x 500 ml
Compatibilice un conjunto diverso de aplicaciones de procesamiento de muestras sin la necesidad de modificar los protocolos existentes.
Marca: Thermo Scientific™ 75006478
607.88 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Compatibilice un conjunto diverso de aplicaciones de procesamiento de muestras sin necesidad de modificar los protocolos existentes con el rotor basculante con escudo Thermo Scientific™ LH-4000W, 8 x 500 ml. Elija entre los cestillos para bolsas de sangre redondos, DoubleSpin™ y dobles con una amplia variedad de adaptadores disponibles, lo que proporciona una capacidad flexible que va desde 1,5 ml hasta 250 ml.
Información para pedidos:Los cestillos, las tapas de biocontención y los cestillos DoubleSpin se venden por separado; para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (75006476) y los componentes. Los adaptadores de tubos y el adaptador para microplacas para el cestillo DoubleSpin también están disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i
Especificaciones
Cestillo DoubleSpin | |
Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall RC 4 Series, Cryofuge 5500i y Multifuge 4 | |
Sí |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers