Learn More
Eppendorf™ Easypet™ 3
Experimente una nueva dimensión de pipeteo electrónico con este controlador de pipetas. Eppendorf Easypet™ 3 ofrece un ajuste de velocidad fácil e intuitivo. El diseño ergonómico permite pipetear sin fatiga.
Marca: Eppendorf™ 4430000018
557.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ligero y bien equilibrado
- Indicadores LED brillantes con retroiluminación que proporcionan información óptica sobre la batería restante
- Batería recargable de polímero de litio que ofrece un funcionamiento sin cables de larga duración
- Puede utilizarse mientras se recarga
- Adaptador esterilizable en autoclave para aplicaciones estériles
- Desconexión rápida del cono de aspiración para facilitar el intercambio de filtros de membrana
Especificaciones
Iones de litio | |
Pipeta electrónica | |
Membrana |
Título del producto
Eppendorf™ Easypet™ 3 > Pipeteador
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido