Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Kit de tapa para embudo
Kit de tapa de repuesto para embudos con sello magnético exclusivo.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4246
Detalles adicionales : Peso : 1.03550kg
Descripción
- El sello magnético exclusivo permite una sencilla filtración de líquidos con una sola mano con membranas compatibles
- No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Embudo de 300 ml | |
Tapa de polifenilsulfona, tapón de ventilación de polipropileno | |
No estéril | |
Junta tórica de silicona |