Learn More
BOLA Lids
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Descripción
Lid with centering shoulder.
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 185 mm |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Certificaciones/conformidad | FDA |
Título del producto
BOLA Lids >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido