Learn More
Fisherbrand™ Tapas para desecador con nz 24/29
Código de producto. p-7083453 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altura (métrico):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Descripción:
Tipo: 100 mm
Tipo: 150 mm
Tipo: 200 mm
Tipo: 250 mm
Tipo: 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Descripción unitSize
15574635 320 mm 111 mm Tipo: 250 mm cada uno
15574625 215 mm 89 mm Tipo: 150 mm cada uno
15524645 380 mm 136 mm Tipo: 300 mm cada uno
15524635 270 mm 97 mm Tipo: 200 mm cada uno
15524625 153 mm 64 mm Tipo: 100 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15574635
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con desecadores con nz 24/29
  • Para uso con desecadores con nz 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 320 mm
Tipo de producto Tapa
Descripción Tipo: 250 mm
Para utilizar con (equipo) Desecador
Altura (métrico) 111 mm