missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Refrigerante Liebig

Convierta el vapor de refrigerante en líquido utilizando accesorios para el condensador de refrigerante Liebig de Afora™, un componente importante en un sistema de refrigeración.

Marca:  Afora™ 1560/E

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11915809

  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Description

Description

  • Peso: 0,01kg
  • Refrigerante Liebig
Specifications

Specifications

250 mm
14/23
Refrigerante Liebig
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers