Learn More
Applied Biosystems™ Calibration Install Kit, 384-well
Código de producto. 15706778 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15706778
Marca: Applied Biosystems™ 4432470
Includes
  • 1 placa de calibración de región de interés (ROI)
  • 6 placas de calibración espectral con patrones de tintes FAM™, SYBR™ Green, VIC™, NED™, TAMRA™ y ROX™
  • 2 placas de normalización con FAM™/ROX™ y VIC™/ROX™
  • 1 placa de verificación de instrumentos ARNasa P
Este kit se utiliza para el mantenimiento de su sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex o QuantStudio™ 12K Flex con un bloque de 384 pocillos.
Incluye placas de calibración para realizar una calibración espectral con tintes FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™ y NED™, así como placas para realizar la calibración de región de interés (ROI), calibración de normalización y para una verificación de ARNasa P. La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes para su sistema de PCR en tiempo real mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que representán se con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones completas.
Información de órdenes
Almacenar el kit entre - 5° y - 30 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 placa de fondo
• 1 placa de calibración de ROI
• 6 placas de calibración espectral con los patrones de colorante FAM, SYBR™ Green, VIC™, NED, TAMRA y ROX
• 2 placas de normalización con FAM/ROX y VIC™/ROX
• 1 placa de verificación de instrumentos ARNasa P
Almacenar el kit a entre -5 y -30 °C.
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7
Tipo de producto Kit de instalación de calibración
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Cantidad 1 kit
Tipo de calibración Calibración espectral