Learn More
Applied Biosystems™ Normalization Plates with FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ dyes, 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de colorantes para su sistema ViiA™ 7 mejorarán los resultados con multiplexing mediante una representación más precisa de los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre -15°C y -25°C |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 |
| Tipo de producto | Placa de normalización |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 2 placas de 96 pocillos |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |