Learn More
Invitrogen™ Mini-Gel-Tank
Compatible con una gran variedad de geles Novex™, NuPAGE™ y Bolt™ Bis-Tris Plus
Marca: Invitrogen™ A25977
Includes: Cámara de electroforesis, base de la cámara de electroforesis, tapa para la cámara de electroforesis, pinzas de cassettes, derecha e izquierda, adaptadores de fuente de corriente Novex™, cuchilla de gel
Descripción
Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt™ Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
La cubeta de minigel ofrece:
- Versatilidad: compatible con minigeles NuPAGE™, Novex™ y Bolt—
- Fácil carga de muestras: configuración de pocillo orientada hacia delante
- Visualización simultánea de ambos geles: configuración de depósitos paralelos simplificada
- Supervisión simplificada de marcadores proteicos preteñidos: con soporte para depósito blanco
- Menos tampón de desplazamiento necesario: dos cámaras de gel independientes, por lo que solo es necesario cargar el tampón lo suficiente para cada gel hasta la línea de llenado especificada.
- Alto rendimiento: obtención de los mismos resultados increibles que con la minicelda Xcell Surelock™ y el depósito de minigel original Bolt
Especificaciones
Incluye cubeta de electroforesis, pinzas de casetes (izquierda y derecha), base de cubeta, tapa de cubeta y adaptadores de fuente de alimentación. | |
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, minigeles Novex™ | |
35 min | |
1 unit | |
500 V DC |
Hasta dos geles por procesamiento | |
Mini | |
Depósito de minigel | |
Temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
110840001 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |
110940002 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |
110260001 | Certificado de análisis | 17/04/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |
110450008 | Certificado de análisis | 16/04/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |
110250004 | Certificado de análisis | 16/04/2017 | A25977,A25977_LITL18 PROMO |