Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Dye Spectral Calibration Plate, Fast 96-well
Se utiliza para el mantenimiento de su sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex o QuantStudio™ 12K Flex con un bloque de 96 pocillos Fast.
Marca: Applied Biosystems™ 4432420
96.25 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes para su sistema de PCR en tiempo real mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que representán se con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
- La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses; consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de entre -15°C y -25°C | |
Placa de calibración espectral de colorantes | |
Hielo seco | |
Calibración espectral |
QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7 | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1 placa de 96 pocillos |