Learn More
Applied Biosystems™ Placa de verificación de instrumentos ARNasa P TaqMan™ para el sistema ViiA™ 7, 96 pocillos (para bloque de 0,2 ml)
Se utiliza para validar el rendimiento de los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ ViiA™ 7 con el bloque de 96 pocillos.
Marca: Applied Biosystems™ 4432382
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
El kit de ARNasa P de verificación de instrumentos de 96 pocillos del sistema ViiA™ 7 contiene una placa de PCR de 96 pocillos precargada con los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (1 mezcla maestra universal de PCR TaqMan™, primers de ARNasa P y sonda de etiquetado con tinte FAM™) y la plantilla. El kit de ARNasa P de verificación de instrumentos de 96 pocillos del sistema ViiA™ 7 debe demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, Applied Biosystems™ le recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
La placa de PCR 96 pocillos tiene precargados los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (1 mezcla maestra universal de PCR TaqMan, primers de ARNasa P y sonda de etiquetado con tinte FAM™) y la plantilla.
- Demuestra la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo.
- El rendimiento de los instrumentos debe verificarse cada seis meses
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Una placa de 96 pocillos para usar con el bloque de 0,2 ml. Almacenar la placa entre - 15 y - 25 °C. |
|
Placa de verificación de instrumentos ARNasa P | |
Hielo seco | |
Calibración ARNasa P, placa de verificación de instrumentos |
Sistema ViiA™ 7 | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1 placa de 96 pocillos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.