missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31138
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
70.66€ - 74.76€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Antideslizante |
Material de la suela | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15678687
|
Abeba™
31138/35 |
35 | N/A | ||||||
12693810
|
Abeba™
31138/36 |
36 | N/A | ||||||
12603820
|
Abeba™
31138/37 |
37 | N/A | ||||||
12613820
|
Abeba™
31138/38 |
38 | N/A | ||||||
12623820
|
Abeba™
31138/39 |
39 | N/A | ||||||
12643820
|
Abeba™
31138/40 |
40 | N/A | ||||||
12653820
|
Abeba™
31138/41 |
41 | N/A | ||||||
12663820
|
Abeba™
31138/42 |
42 | N/A | ||||||
12673820
|
Abeba™
31138/43 |
43 | N/A | ||||||
12683820
|
Abeba™
31138/44 |
44 | N/A | ||||||
12603830
|
Abeba™
31138/45 |
45 | N/A | ||||||
15688687
|
Abeba™
31138/47 |
47 | N/A | ||||||
15698687
|
Abeba™
31138/48 |
48 | N/A | ||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Piel suave.
- Negro
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Cuero | |
Poliuretano |
Negro | |
Antideslizante | |
31138 |