Learn More
Ohaus™ Agitador con incubación digital de uso general
El agitador con incubación digital de altas prestaciones OHAUS™ está diseñado para aplicaciones con cargas más ligeras que requieren resultados precisos y repetibles.
Marca: Ohaus™ 30391933
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para incubar muestras desde 10° debajo de la temperatura ambiente hasta 65°C dependiendo en el modelo
- Incluye pantallas LED con controles táctiles
Especificaciones
3 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 5 A | |
5 A | |
CE, TUV | |
17,00 in | |
43,20 x 27,90 cm | |
7,75 in | |
17,00 in | |
27,90 cm | |
2 Gradillas de microtubos o 4 gradillas de microplacas |
De 100 a 1200 rpm | |
5°C a 65 °C | |
Microplacas, gradillas de microtubos | |
Plataforma de aluminio | |
43,20 cm | |
43,2 x 27,9 x 19,7 cm | |
19,7 cm | |
43,20 cm | |
ISLDMPHDG, Motor de corriente continua sin escobillas; triple excéntrica | |
De 1 s a 160 h |