Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Velocidad:
De 20 a 280 rpm
De 20 a 350 rpm
Modelo:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Tipo de motor:
Accionado por aire
TEFC
TENV
XPRF
par de torsión:
1440 in oz
2701 in oz
720 in oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Incluye:
- Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste.
- Los modelos 50310-68, -70 y -72 también incluyen un adaptador de tapón y un propulsor plegable.
- Más información sobre este elemento:
- Estos mezcladores de accionamiento por engranajes de velocidad variable son ideales para mezclar materiales de alta viscosidad o grandes lotes de líquidos similares al agua. Todos los modelos mantienen velocidades de 20 a 350 rpm (relación 20:1) y generan el par de torsión suficiente para mezclar fluidos altamente viscosos.
- Los mezcladores de accionamiento por engranajes se montan con abrazaderas de depósito de compensación de 20 °> (incluidas). Disponible como mezclador con unidad de aire o eléctrico.
- Seleccione entre tres opciones de velocidad: de 20 a 350 rpm (relación 20:1), de 20 a 280 rpm (relación 14:1) o velocidad fija de 350 o 280 rpm. Los mezcladores de 3⁄4 CV generan un par de torsión suficiente para sus aplicaciones de alta viscosidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 20 a 280 rpm |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,75 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 19,05 mm |
| Incluye | Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Modelo | EV6P75T2X60 |
| Tipo de motor | TEFC |
| par de torsión | 2701 in oz |