Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin
Código de producto. 15487453 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 20 a 280 rpm
De 20 a 350 rpm
Modelo:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Tipo de motor:
Accionado por aire
TEFC
TENV
XPRF
par de torsión:
1440 in oz
2701 in oz
720 in oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Modelo Tipo de motor par de torsión unitSize
15487453 De 20 a 350 rpm EV5P25T1J60 TEFC 720 in oz cada uno
15427453 De 20 a 280 rpm EV6P75M2X60 TENV 2701 in oz cada uno
15407463 De 20 a 280 rpm EV6P75T2T48 TEFC 2701 in oz cada uno
15417463 De 20 a 280 rpm EV6P75T2X60 TEFC 2701 in oz cada uno
15417443 De 20 a 350 rpm EV5P25M1E36 TENV 720 in oz cada uno
15427443 De 20 a 350 rpm EV5P25A1D36 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15457443 De 20 a 350 rpm EV5P25M1F48 TENV 720 in oz cada uno
15467443 De 20 a 350 rpm EV5P25A1F48 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15407453 De 20 a 350 rpm EV5P25M1J60 TENV 720 in oz cada uno
15417453 De 20 a 350 rpm EV5P25A1J60 Accionado por aire 720 in oz cada uno
15467453 De 20 a 350 rpm EV5P25ET1F48 XPRF 720 in oz cada uno
15477453 De 20 a 350 rpm EV5P25T1F48 TEFC 720 in oz cada uno
15437443 De 20 a 350 rpm EV5P50M2L36 TENV 1440 in oz cada uno
15447443 De 20 a 350 rpm EV5P50A2L36 Accionado por aire 1440 in oz cada uno
15457453 De 20 a 350 rpm EV5P50T2L36 TEFC 1440 in oz cada uno
15437473 De 20 a 350 rpm EV5P5OAIP60 Accionado por aire 1440 in oz cada uno
16 options
Código de producto. 15487453
Marca: Cole-Parmer™ 5031054
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los mezcladores de accionamiento por engranajes de alta resistencia Lightnin son ideales para mezclar materiales de alta viscosidad o grandes lotes de líquidos similares a agua. Todos los modelos mantienen velocidades de 20 a 350 rpm (relación 20:1) y generan el par de torsión suficiente para mezclar fluidos altamente viscosos.
  • Incluye:
    • Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste.
    • Los modelos 50310-68, -70 y -72 también incluyen un adaptador de tapón y un propulsor plegable.
  • Más información sobre este elemento:
    • Estos mezcladores de accionamiento por engranajes de velocidad variable son ideales para mezclar materiales de alta viscosidad o grandes lotes de líquidos similares al agua. Todos los modelos mantienen velocidades de 20 a 350 rpm (relación 20:1) y generan el par de torsión suficiente para mezclar fluidos altamente viscosos.
    • Los mezcladores de accionamiento por engranajes se montan con abrazaderas de depósito de compensación de 20 °> (incluidas). Disponible como mezclador con unidad de aire o eléctrico.
    • Seleccione entre tres opciones de velocidad: de 20 a 350 rpm (relación 20:1), de 20 a 280 rpm (relación 14:1) o velocidad fija de 350 o 280 rpm. Los mezcladores de 3⁄4 CV generan un par de torsión suficiente para sus aplicaciones de alta viscosidad.
Especificaciones
Velocidad De 20 a 350 rpm
Diámetro del eje (imperial) 0,75 in
Diámetro del eje (métrico) 19,05 mm
Incluye Eje 316 SS, propulsor 316 SS A-310 y eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste
Material acero inoxidable 316
Modelo EV5P25T1J60
Tipo de motor TEFC
par de torsión 720 in oz