Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) B-Phycoerythrin Antibody Labeling Kit
Applications: Flow Cytometry
Marca:  Novus Biologicals™ 716-0005
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18008565
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
B-Phycoerythrin (B-PE) is a fluorescent protein from phycobiliprotein family. It has a primary absorption peak at 546 nm and a secondary peak at 563 nm. When excited at 546 nm it has a strong fluorescence emission with its maximum at 575 nm.
Información de órdenes
Cantidad
Especificaciones
Especificaciones
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
B-Phycoerythrin
B-Phycoerythrin Antibody Labeling Kit
60 μg
Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-B-PE Modifier reagent, 1 vial of LL-B-PE Quencher reagent