Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) R-PE Antibody Labeling Kit
Código de producto. p-7070036 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
3 reacciones de 0,01 mg
3 reacciones de 60 μg
5 reacciones de 1 mg
Reacción de 1 x 100 μg
Reacción de 1 x 5 mg
Reacción de 1 mg
Tamaño de la unidad:
1 set
3 miligramos
60 microgramos
600 microgramos
Código de producto. 18785583
Marca: Novus Biologicals™ 7030003
Applications: Flow Cytometry
R-Phycoerythrin (R-PE) is a fluorescent protein from the phycobiliprotein family, and is isolated from red algae. The absorbance spectrum of R-PE covers a broad range of excitation wavelengths, which provides an advantage for multi-color immunofluorescent staining or cell sorting. R-PE is one of the most intensely fluorescent phycobiliprotein having orange fluorescence. It is significantly brighter and more photostable than conventional organic fluorophores and it has a high quantum yield.
Información de órdenes
Cantidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 5 reacciones de 1 mg
Conjugado PE
Tipo de producto R-PE Antibody Labeling Kit
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis