Learn More
Thermo Scientific™ Kit EMSA quimioluminiscente LightShift™
Código de producto. 10188593 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
:
100 reacciones
Código de producto. 10188593
Marca: Thermo Scientific™ 20148
Identifique y caracterice las interacciones de unión proteína-ADN con EMSA usando este sistema extraordinariamente robusto y sensible.
El kit EMSA quimioluminiscente Thermo Scientific LightShift™ es un sistema extraordinariamente robusto y sensible para realizar ensayos electroforéticos de cambio de movilidad (EMSA) para identificar y caracterizar interacciones de unión proteína-ADN.
El kit incluye los reactivos para configurar y personalizar las reacciones de unión proteína-ADN, un conjunto de control de extractos de proteínas y ADN para probar el sistema del kit, un conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante (HRP) estabilizado como sonda de cribaje para el objetivo de ADN etiquetado con biotina y un módulo de sustrato quimioluminiscente excepcionalmente sensible para la detección. El principio de la detección de EMSA LightShift™ es similar a la inmunotransferencia (Western Blotting). El ADN bicatenario etiquetado con extremos de biotina se incuba con un extracto nuclear o factor purificado y se realiza una electroforesis del mismo en gel natural. A continuación, el ADN se transfiere rápidamente (en 30 minutos) a una membrana de nailon positiva, se entrecruza con UV, se le aplica una sonda de conjugado de estreptavidina-HRP y se incuba con el sustrato. El protocolo, desde el etiquetado a los resultados, puede realizarse en un solo día. Para realizar el ensayo solo necesita un objetivo de ADN purificado con extremo etiquetado con biotina, el extracto de proteínas que desea probar, una membrana de nailon y equipos básicos de electroforesis. Los objetivos de ADN se pueden sintetizar con etiquetas 5' o 3' biotina o etiquetarse tras la síntesis con el kit de etiquetado de ADN con extremo de 3' biotina Thermo Scientific (n.º de pieza 89818). Los extractos de proteína celular completa, citosólicos o nucleares se pueden obtener con una serie de métodos, incluido el kit de reactivos de extracción citoplasmática y nuclear NE-PER Thermo Scientific (n.º de pieza 78833).
Características destacadas:
  • Incluye el sistema de control de antígenos nucleares de Epstein-Barr (EBNA) para ayudar a los nuevos usuarios a desarrollar un ensayo de trabajo y a comprender los métodos que se utilizan para confirmar la especificidad de la interacción de unión
  • Excelente para la detección de proteínas de baja abundancia en extractos nucleares
  • Sensibilidad que supera los métodos radiactivos y de digoxigenina
  • Compatible con las condiciones de unión establecidas previamente para las interacciones ADN-proteína populares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación
Kit multicomponente con reactivos para reacciones de unión proteína-ADN y detección en transferencia
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de cambio de movilidad electroforética (EMSA) para identificar y caracterizar las interacciones de unión proteína-ADN
Incluye Kit de optimización y control de LightShift (20148X), 1 kit; módulo de detección de ácidos nucleicos quimioluminiscentes (89880), 1 kit
N.º de reacciones 100 reacciones de unión y detección en 800 cm2 de membrana (10 blots de minigel)
Tipo de producto Kit EMSA quimioluminiscente LightShift